Print…
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Methylsulphonylamino)phenylacetic Acid
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 174 EUR
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411195
Número CAS: 56205-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III