Print…
Monoethyl itaconate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: beta-Ethyl Itaconate, 4-Ethoxy-2-methylene-4-oxobutanoic acid, Itaconic Acid Monoethyl Ester, 4-Ethyl Methylenesuccinate, Ethyl itaconate
OR10872-25G OR10872-100G
APOSOR10872-25GEA 105 EUR
APOSOR10872-25G APOSOR10872-100G
Monoethyl itaconate
Monoethyl itaconate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059138
Número CAS: 57718-07-7