Print…
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 157 EUR
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017569
Número CAS: 5438-70-0