Print…
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 226 EUR
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₆N₄O
Ponto de Fusão: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042023
Número CAS: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3