Print…
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 270 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Peso Molecular: 229.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411193
Número CAS: 923248-03-7