Print…
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 180 EUR
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411197
Número CAS: 91880-51-2