Print…
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 255 EUR
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 124…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010818
Número CAS: 63876-46-0