Print…
2,4-Dibromothiophene, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 115 EUR
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromothiophene, Grau técnico
2,4-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Ponto de ebulição: 215 °C
Densidade: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043889
Número CAS: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III