Print…
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10842-25G OR10842-5G
APOSOR10842-25GEA 0 EUR
APOSOR10842-25G APOSOR10842-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Fórmula: C₈H₉ClS
Ponto de ebulição: 245 °C
Densidade: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013691
Número CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III