Print…
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10838-1G OR10838-250MG
APOSOR10838-1GEA 0 EUR
APOSOR10838-1G APOSOR10838-250MG
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
3-Bromopyruvic acid hydrate
Fórmula: C₃H₃BrO₃.xH₂O
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149107
Número CAS: 206860-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III