Print…
4-Cloro-2-iodoanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 0 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Cloro-2-iodoanilina
4-Cloro-2-iodoanilina
Fórmula: C₆H₅ClIN
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863737
Número CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III