Print…
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
OR10800-5G OR10800-100G OR10800-25G
APOSOR10800-5GEA 108 EUR
APOSOR10800-5G APOSOR10800-100G APOSOR10800-25G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Fórmula: C₁₆H₂₈O₆P₂
Ponto de ebulição: 220 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671576
Número CAS: 4546-04-7
EINECS: 224-902-0