Print…
4-Chloro-m-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1080-100G OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA 0 EUR
APOSOR1080-100G APOSOR1080-25G
4-Chloro-m-toluic acid
4-Chloro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 212…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045853
Número CAS: 7697-29-2