Print…
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
OR10799-1G OR10799-25G OR10799-5G
APOSOR10799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10799-1G APOSOR10799-25G APOSOR10799-5G
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Fórmula: C₉H₂₂O₆P₂
Ponto de ebulição: 171…174 °C
Densidade: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039887
Número CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5