Print…
Methylenediphosphonic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Fórmula: CH₆O₆P₂
Ponto de Fusão: 197…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002139
Número CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,III