Print…
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 116 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Fórmula: C₈H₁₁O₃P
Ponto de Fusão: 194…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III