Print…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl acetylmethylphosphonate
OR10776-100G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 219 EUR
APOSOR10776-100G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₁O₄P
Ponto de ebulição: 76…79 °C/3mmHg
Densidade: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008769
Número CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5