Print…
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 91.5 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Fórmula: C₁₂H₁₇O₄P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093040
Número CAS: 41162-19-0