Print…
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 128 EUR
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de Fusão: 155…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143096
Número CAS: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9