Print…
2-Bromo-p-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
OR1073-100G OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1073-100G APOSOR1073-25G
2-Bromo-p-toluidine
2-Bromo-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Peso Molecular: 186.05 g/mol
Ponto de ebulição: 120…122 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007635
Número CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III