Print…
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-250GEA 87 EUR
APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 232…235 °C
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002166
Número CAS: 3964-56-5