Print…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 0 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 192…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052182
Número CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6