Print…
Triethyl phosphonoacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 29 EUR
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Triethyl phosphonoacetate
Triethyl phosphonoacetate
Fórmula: C₈H₁₇O₅P
Ponto de ebulição: 260…262 °C
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009177
Número CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III