Print…
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 109 EUR
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Ponto de ebulição: 100…103 °C/1,5mmHg
Densidade: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075414
Número CAS: 27784-76-5