Print…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 422 EUR
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Fórmula: C₆H₁₄BrO₃P
Ponto de ebulição: 98…100 °C/1mmHg
Densidade: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000239
Número CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3