Print…
4-tert-Butylthiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 94.4 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Fórmula: C₁₀H₁₄S
Ponto de ebulição: 238 °C
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022067
Número CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6