Print…
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 149 EUR
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₇ClN₂
Ponto de Fusão: 228 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013387
Número CAS: 128231-55-0