Print…
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1067-5G OR1067-25G
APOSOR1067-5GEA 0 EUR
APOSOR1067-5G APOSOR1067-25G
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₂Br₂
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657956
Número CAS: 129316-09-2