Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR10660-100G
OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA
0
EUR
APOSOR10660-100G
APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Fórmula:
C₂₁H₁₉O₂P Ponto de Fusão: 165…172 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008455 Número CAS: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |