Print…
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
OR1066-100G OR1066-25G OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA 304 EUR
APOSOR1066-100G APOSOR1066-25G APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-bromobenzene 99%
3-tert-Butyl-1-bromobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 95…98 °C/10mmHg
Densidade: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234661
Número CAS: 3972-64-3