Print…
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
OR10653-25G OR10653-100G
APOSOR10653-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10653-25G APOSOR10653-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Fórmula: C₂₀H₁₇OP
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006994
Número CAS: 2136-75-6