Print…
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 351 °C
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956021
Número CAS: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2