Print…
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 29 EUR
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Fórmula: C₂₂H₂₁O₂P
Peso Molecular: 348.38 g/mol
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009183
Número CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7