Print…
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10639-25G OR10639-5G OR10639-100G
APOSOR10639-25GEA 0 EUR
APOSOR10639-25G APOSOR10639-5G APOSOR10639-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Fórmula: C₂₀H₁₆NP
Ponto de Fusão: 189…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00567633
Número CAS: 16640-68-9
EINECS: 240-689-7