Print…
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 0 EUR
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrO₂P
Ponto de Fusão: 204…209 °C
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011906
Número CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5