Print…
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1063-250MG OR1063-5G OR1063-1G
APOSOR1063-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR1063-250MG APOSOR1063-5G APOSOR1063-1G
4,5-Dichlorophthalonitrile 95%
4,5-Dichlorophthalonitrile
Fórmula: C₈H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191408
Número CAS: 139152-08-2