Print…
2-Aminoimidazole hemisulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Fórmula: C₆H₁₂N₆O₄S
Peso Molecular: 264.26 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013162
Número CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9