Print…
N-Boc-4-bromoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromoaniline, N-BOC protected, tert-Butyl (4-bromophenyl)carbamate
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 87 EUR
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Fórmula: C₁₁H₁₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01006612
Número CAS: 131818-17-2