Print…
4-bromofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-bromofenol 98%
4-bromofenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 235…238 °C
Ponto de Fusão: 61…66 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002313
Número CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III