Print…
2-Amino-6-cloropurina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 31.9 EUR
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-cloropurina 99%
2-Amino-6-cloropurina
Fórmula: C₅H₄ClN₅
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075252
Número CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7