Print…
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 45.1 EUR
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040903
Número CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III