Print…
4-Vinylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 128 EUR
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
4-Vinylphenylboronic acid 97%
4-Vinylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₂
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239441
Número CAS: 2156-04-9