Print…
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₂₃H₁₈N₂O
Ponto de Fusão: 187…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179554
Número CAS: 33016-47-6