Print…
2,4,5-Triiodoimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 31.9 EUR
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodoimidazole
2,4,5-Triiodoimidazole
Fórmula: C₃HI₃N₂
Ponto de Fusão: 186…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068812
Número CAS: 1746-25-4