Print…
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 30.6 EUR
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Fórmula: C₄H₃NOS
Ponto de ebulição: 92…94 °C/16mmHg
Densidade: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179516
Número CAS: 1003-32-3