Print…
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631204
Número CAS: 85064-61-5