Print…
4-Aminonicotinic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1058-1G OR1058-25G OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA 0 EUR
APOSOR1058-1G APOSOR1058-25G APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinic acid 99%
4-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 307…312 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234183
Número CAS: 7418-65-7