Print…
4-Nitrophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronic acid
4-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 285…290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161360
Número CAS: 24067-17-2