Print…
2-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 58 EUR
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00161358
Número CAS: 5570-19-4