Print…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 120 EUR
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄BNO₄
Ponto de Fusão: 126…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411952
Número CAS: 389621-84-5